Merck
Y1251
Millipore
酵母ニトロゲンベース・アミノ酸および硫酸アンモニウム不含
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
包装
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
溶解性
water: soluble 67 mg/mL
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
Candida spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
molds
yeasts
詳細
アミノ酸および硫酸アンモニウムを含まない酵母窒素ベースは、炭素および窒素の要件に基づく酵母の分類に推奨されます。アミノ酸、ヒスチジン、メチオニンおよびトリプトファン、ならびに硫酸アンモニウムを除き、酵母の増殖に必要な必須栄養素すべてを含みます。臨床微生物検査マニュアルに記載されるとおりに、必要な窒素源および炭素源を加える必要があります。
アプリケーション
アミノ酸および硫酸アンモニウムを含まない酵母窒素ベースは、炭素および窒素の要件に基づく酵母の分類に用いられます。アミノ酸、窒素、および炭水化物を除き、酵母の増殖に必要な必須栄養素すべてを含みます。必要な窒素源および炭素源を加える必要があります。
構成
成分
ビオチン, 2 μg/L
パントテン酸カルシウム, 400 μg/L
葉酸, 2 μg/L
ナイアシン, 400 μg/L
p-アミノ安息香酸, 200 μg/L
塩酸ピリドキシン, 400 μg/L
リボフラビン, 200 μg/L
塩酸チアミン, 400 μg/L
イノシト-ル, 2 mg/L
ホウ酸, 500 μg/L
硫酸銅, 40 μg/L
ヨウ化カリウム, 100 μg/L
塩化第二鉄, 200 μg/L
硫酸マンガン, 400 μg/L
モリブデン酸ナトリウム, 200 μg/L
硫酸亜鉛, 400 μg/L
リン酸二水素カリウム, 1 g/L
硫酸マグネシウム, 0.5 g/L
塩化ナトリウム, 0.1 g/L
塩化カルシウム, 0.1g/L
調製ノート
  • 100 mLの冷水に1.7 gのアミノ酸・硫酸アンモニウム不含酵母ニトロゲンベースを懸濁し、10倍ストック溶液を調製してください。必要な窒素源および炭素源を加えてください。
  • 必要であれば温めて溶解させ、ろ過滅菌してください。
  • 10倍ストック溶液を2~8℃で保存してください。使用時には、無菌条件下で滅菌蒸留水を用いて1:10に希釈してください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • KH2PO4 1 g/L
  • MgSO4 .5 g/L
  • NaCl .1 g/L
  • CaCl2 .1 g/L
  • Inositol 2 mg/L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y1251-100G:4548173215402
Y1251-BULK:
Y1251-VAR:
Y1251-1KG:4548173215419
Y1251-100G-C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xin Li et al.
Biotechnology reports (Amsterdam, Netherlands), 9, 53-56 (2016-01-22)
Economical biofuel production from plant biomass requires the conversion of both cellulose and hemicellulose in the plant cell wall. The best industrial fermentation organism, the yeast Saccharomyces cerevisiae, has been developed to utilize xylose by heterologously expressing either a xylose
Jia Jia Zhang et al.
Methods in enzymology, 621, 87-110 (2019-05-28)
Heterologous expression of natural product biosynthetic gene clusters (BGCs) is a robust approach not only to decipher biosynthetic logic behind natural product (NP) biosynthesis, but also to discover new chemicals from uncharacterized BGCs. This approach largely relies on techniques used
Michael Mülleder et al.
Cell, 167(2), 553-565 (2016-10-04)
Genome-metabolism interactions enable cell growth. To probe the extent of these interactions and delineate their functional contributions, we quantified the Saccharomyces amino acid metabolome and its response to systematic gene deletion. Over one-third of coding genes, in particular those important for chromatin dynamics
Xin Li et al.
eLife, 4 (2015-02-04)
Sustainable biofuel production from renewable biomass will require the efficient and complete use of all abundant sugars in the plant cell wall. Using the cellulolytic fungus Neurospora crassa as a model, we identified a xylodextrin transport and consumption pathway required
Ligia Acosta-Sampson et al.
The Journal of biological chemistry, 292(48), 19610-19627 (2017-10-04)
Targeting of most integral membrane proteins to the endoplasmic reticulum is controlled by the signal recognition particle, which recognizes a hydrophobic signal sequence near the protein N terminus. Proper folding of these proteins is monitored by the unfolded protein response
資料
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.