安全性情報
M6907
Millipore
麦芽エキス寒天培地
Microbiologically tested, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
適合性
bacteria
詳細
Isolation and detection of yeasts and molds
アプリケーション
Malt Extract Agar has been used in:
  • isolation of ascomycetes from orchid roots
  • cultivation of Pleurotus ferulae mycelium
  • the culturing of fungal species
その他情報
マルト-ス、デキストリン、グリセロ-ル、ペプトン、寒天を含有します。
調製ノート
Solve 33.6 g in 1 litre distilled water. Autoclave 15 minutes at 121°C.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6907-BULK:
M6907-VAR:
M6907-250G:
M6907-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)