メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
関連するカテゴリー
詳細
Czapek-Dox寒天は、菌類の培養に使用される半合成ブロスであり、唯一の窒素源として硝酸ナトリウムを含んでいます。
アプリケーション
ツァペックドックスブロスは、栄養性菌の菌糸体、Aspergillus fumigatus株10AFおよびVerticillium albo-atrumの培養に使用されています。
構成
成分:スクロ-ス、硝酸ナトリウム、リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、硫酸第一鉄。
調製ノート
水1 Lに35.0 gを懸濁させ、沸騰させて培地を完全に溶かします。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。よく混合し、必要に応じて分注します。
アナリシスノート
微生物学的試験済み。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1551-1KG:
C1551-250G:
C1551-VAR:
C1551-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mapping genes for resistance to Verticillium albo-atrum in tetraploid and diploid potato populations using haplotype association tests and genetic linkage analysis
Simko I, et al.
Molecular Genetics and Genomics, 271(5), 522-531 (2004)
Saccharomyces as a vaccine against systemic aspergillosis:`the friend of man?a friend again?
Liu M, et al.
Journal of Medical Microbiology, 60(10), 1423-1432 (2011)
Lidia Błaszczyk et al.
Journal of applied genetics, 52(2), 233-243 (2011-04-06)
In the present study, we reinvestigate the diversity of Trichoderma in Poland utilizing a combination of morphological and molecular/phylogenetic methods. A total of 170 isolates were collected from six different substrata at 49 sites in Poland. These were divided among
Zhongming Zheng et al.
Environmental science and pollution research international, 10(3), 173-176 (2003-07-09)
Indigenous soil microorganisms are used for the biodegradation of petroleum hydrocarbons in oily waste residues from the petroleum refining industry. The objective of this investigation was to determine the potential of indigenous strains of fungi in soil contaminated with petroleum