安全性情報
M5019
Sigma-Aldrich
レマゾールブリリアントブルーR−D-キシラン
12-18 % (Dye content)
別名:
4-O-メチル-D-グルクロノ-D-キシラン−レマゾールブリリアントブルー R, RBB-キシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
品質水準
形状
powder
組成
, 12-18% (Dye content)
dark blue
アプリケーション
レマゾールブリリアントブルーR-D-キシランは、Sulfolobus solfataricusのキシラン分解株を評価する研究で使用されています。また、バイオ燃料業界の生体触媒として熱安定性酵素の調査にも使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5019-1G:
M5019-BULK:
M5019-500MG:
M5019-VAR:
M5019-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carl J Yeoman et al.
Advances in applied microbiology, 70, 1-55 (2010-04-03)
Lignocellulose is the most abundant carbohydrate source in nature and represents an ideal renewable energy source. Thermostable enzymes that hydrolyze lignocellulose to its component sugars have significant advantages for improving the conversion rate of biomass over their mesophilic counterparts. We
Raffaele Cannio et al.
Extremophiles : life under extreme conditions, 8(2), 117-124 (2004-04-06)
Two strains (O(alpha) and X(2)) of the hyperthermophilic crenarchaeon Sulfolobus solfataricus strain MT4 were selected and isolated for their ability to grow on xylan. O(alpha) and X(2), grown on media containing oat spelt xylan and birchwood xylan as the sole
P Biely et al.
Analytical biochemistry, 144(1), 142-146 (1985-01-01)
New soluble chromogenic substrates were prepared for specific and rapid assays of endo-1,4-beta-xylanases and endo-1,4-beta-glucanases. A soluble beechwood 4-O-methyl-D-glucurono-D-xylan was dyed with Remazol brilliant blue R, and hydroxyethylcellulose was coupled to Ostazin brilliant red H-3B. The assays are based on