Merck
X3876
Sigma-Aldrich
キシラナーゼ from Trichoderma viride
greener alternative
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein
別名:
1,4-β-D-キシランキシラノヒドロラーゼ, endo-1,4-β-キシラナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Trichoderma viride)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
100-300 units/mg protein
分子量
22 kDa
組成
Protein, ~50% biuret
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
その他の活性
β-glucosidase and β-xylosidase ≤0.1%
cellulase <0.2%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trichoderma virideのキシラナーゼは、Pi 9.3で22 kDaの分子量を持つことが示されました。
キシラナーゼはヘミセルロース分解酵素です。細菌、酵母や真菌などの微生物により合成されます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、セルロースを原料とするエタノール研究に使用される際にエネルギー効率を高め、廃棄物を抑制するように改良されています。詳細な情報については、Bio Files(バイオファイル)およびEnzymes for Alternative Energy Research(代替エネルギー研究のための酵素)の記事をご覧ください。
アプリケーション
Trichoderma virideから得られたキシラナーゼは、ヘミセルロースに富む溶液(自己加水分解物)を加水分解するための酵素混合物の成分として使用されています。また、p-クマロイルおよびフェルロイル基を放出するp-クマリルエステラーゼの効率を明らかにするための細胞壁分解酵素としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
キシラナーゼ(エンド-1,4-β-キシラナーゼ)は、キシランの加水分解に関与しています。製紙産業におけるクラフトパルプのバイオリーチングや農業産業廃棄物からの加水分解物の生成など産業プロセスに幅広い用途があります。また、キシラナーゼは、リグノセルロース飼料の栄養増強や、ジュースやワインの清澄化にも使用されます。
単位の定義
1ユニットは、30°CでpH 4.5で1分間に4-ニトロフェノール-キシランから1 μモルの4-ニトロフェノールを遊離します。
物理的形状
ソルビト-ルおよび酢酸ナトリウムバッファ-塩を含みます。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorernzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X3876-250UN-PW:
X3876-1KU:
X3876-250UN:
X3876-VAR:
X3876-1KU-PW:
X3876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Low-molecular-weight xylanase from Trichoderma viride
Ujiie, M.
Applied and Environmental Microbiology, 57, 1860-1862 (1994)
Saleh Sabiha-Hanim et al.
Bioresource technology, 102(2), 1234-1239 (2010-08-28)
Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) is one of the most important commercial crops for the production of palm oil, which generates 10.88 tons of oil palm fronds per hectare of plantation as a by-product. In this study, oil palm frond
Ichiro Kamei et al.
Bioresource technology, 126, 137-141 (2012-10-18)
We propose a new process of unified aerobic delignification and anaerobic saccharification and fermentation of wood by a single microorganism, the white-rot fungus Phlebia sp. MG-60. This fungus is able to selectively degrade lignin under aerobic solid state fermentation conditions
Maija Tenkanen et al.
The FEBS journal, 280(1), 285-301 (2012-11-22)
A minor xylanase, named XYN IV, was purified from the cellulolytic system of the fungus Trichoderma reesei Rut C30. The enzyme was discovered on the basis of its ability to attack aldotetraohexenuronic acid (HexA-2Xyl-4Xyl-4Xyl, HexA(3)Xyl(3)), releasing the reducing-end xylose residue.
J Gerasimova et al.
Mikrobiologiia, 81(4), 457-463 (2012-11-20)
Thermophilic strain JK1 was isolated from compost using xylan as a single carbon source. On the basis of 16S rRNA gene phylogenetic analysis and spo0A gene sequence similarity analysis, strain JK1 was identified as Geobacillus thermodenitrificans strain. During the exponential