Merck
C2730
Sigma-Aldrich
セルラーゼ from Trichoderma reesei
greener alternative
aqueous solution, ≥700 units/g
別名:
Celluclast® 1.5L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Trichoderma reesei)
品質水準
形状
aqueous solution
比活性
≥700 units/g
分子量
68 kDa
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
1.10-1.30 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル (Bio Files) の記事およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご覧ください。
トリコデルマリーセイ由来のセルラーゼは、選択したトリコデルマリーセイの菌株の深部発酵によって産生され、ブドウ糖、セロビオースおよびより高度なブドウ糖ポリマーへのセルロースの分解を触媒します。68 kDaの分子量に相当し、最適なpHと温度はそれぞれ6および52℃です。
アプリケーション
トリコデルマリーセイ由来のセルラーゼは以下の用途に用いられています:
  • トウモロコシ胚芽からの油の水抽出のため
  • スイートソルガムバガス(SSB)の酵素加水分解
  • ペーパーグリッドの酵素分解
Sigmaのセルラーゼは、生体吸収性の細菌性セルロース(BBC)の生分解性を調べるために、セロオリゴ糖をグルコースに分解するのに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
セロビオースをブドウ糖ポリマーに分解するために用いる、β-グルコシダーゼとのセルラーゼ複合体です。藁のリグニン含量やフルフラール残留物は、セルラーゼ産生を妨げます。
法的情報
Novozyme社製
Celluclast is a registered trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2730-BULK:
C2730-VAR:
C2730-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification and characterization of cellulase from Trichoderma reesei.
Zhu N, et al.
Chinese Journal of Bioprocess Engineering, 8(3), 40-43 (2010)
Lipid production by Cryptococcus curvatus on hydrolysates derived from corn fiber and sweet sorghum bagasse following dilute acid pretreatment
Liang Y, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 173(8), 2086-2098 (2014)
Qibo Zhang et al.
Biotechnology for biofuels, 14(1), 194-194 (2021-10-03)
Sunflower stalk pith, residue from the processing of sunflower, is rich in pectin and cellulose, thereby acting as an economic raw material for the acquisition of these compounds. In order to increase the commercial value of sunflower processing industry, a
Abha Sharma et al.
3 Biotech, 10(8), 367-367 (2020-08-25)
Ferulic acid is a known precursor for vanillin production but the significance of agro waste as substrates for its extraction, in combination with microbes is a less explored option. Various lactic acid bacteria were screened for the production of ferulic
Studies on the production and application of cellulase from Trichoderma reesei QM-9414
Krishna SH, et al.
Bioprocess Engineering, 22(5), 467-470 (2000)