Merck
P2611
Sigma-Aldrich
ペクチナーゼ Aspergillus aculeatus由来
greener alternative
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
別名:
Pectinex®ウルトラSPL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
aqueous solution
品質水準
比活性
≥3,800 units/mL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事、およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご覧ください。
アプリケーション
ペクチナーゼは、オルガネラを単離する前に細胞壁を消化するための植物プロトプラスト調製に使用される、アスペルギルス・アクレアツス(Aspergillus aculeatus)由来の酵素です。糖類の部分的糖化に使用されています。 ペクチナーゼは、植物組織への植物病原体の侵入、農産物とさまざまな食品加工の腐敗および植物バイオテクノロジー用途でのその役割を研究するために使用されます。 ペクチナーゼ(製品P2611)は第5の野生型とsitiens葉から葉花盤を処理するのに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ペクチナーゼは、選択されたアスペルギルス・アクレアツス(Aspergillus aculeatus)株により産生され、主にペクチントランスエリミナーゼ、ポリガラクツロナーゼ、ペクチンエステラーゼおよび少量のヘミセルラーゼとセルラーゼを含有する活性ペクチン分解酵素製剤です。 ペクチナーゼは、細胞壁の構成成分であるペクチンを加水分解します。 メチルエステル化ペクチンまたは脱エステル化ペクチンを攻撃する可能性があります。 ペクチナーゼ活性の源であり、セルラーゼ活性とヘミセルラーゼ活性も含みます。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
法的情報
Novozyme社製
Pectinex is a registered trademark of Novozymes Corp.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P2611-BULK:
P2611-250ML:
P2611-50ML:
P2611-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chaowen Xiao et al.
Plant physiology, 170(1), 234-249 (2015-11-04)
Xyloglucan constitutes most of the hemicellulose in eudicot primary cell walls and functions in cell wall structure and mechanics. Although Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) xxt1 xxt2 mutants lacking detectable xyloglucan are viable, they display growth defects that are suggestive of alterations
Caroline Sion et al.
Biotechnology and bioengineering, 118(11), 4453-4464 (2021-08-14)
As a clinical dose requires a minimum of 106 cells per kilogram of patients, it is, therefore, crucial to develop a scalable method of production of Wharton Jelly mesenchymal stem cells (WJ-MSCs) with maintained inner characteristics. Scalable expansion of WJ-MSCs on
Sheikh Md Rajiuddin et al.
Frontiers in microbiology, 11, 516445-516445 (2020-10-13)
Consumption of dates has not been considered a common risk of hepatitis A virus (HAV) infection. In January 2018, an outbreak of hepatitis was identified with cases resident in all regions of Denmark. All the detected strains belonged to HAV
Katrien Curvers et al.
Plant physiology, 154(2), 847-860 (2010-08-17)
A mutant of tomato (Solanum lycopersicum) with reduced abscisic acid (ABA) production (sitiens) exhibits increased resistance to the necrotrophic fungus Botrytis cinerea. This resistance is correlated with a rapid and strong hydrogen peroxide-driven cell wall fortification response in epidermis cells
Qing Zhang et al.
Frontiers in plant science, 13, 862171-862171 (2022-05-20)
Pectin, cellulose, and hemicellulose constitute the primary cell wall in eudicots and function in multiple developmental processes in plants. Root hairs are outgrowths of specialized epidermal cells that absorb water and nutrients from the soil. Cell wall architecture influences root
資料
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.