Merck
P4716
Sigma-Aldrich
ペクチナーゼ from Aspergillus niger
greener alternative
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
別名:
ポリ-(1,4-α-D-ガラクツロニド)グリカノヒドロラーゼ, ポリガラクツロナーゼ 溶液 from Aspergillus niger
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Aspergillus niger
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
aqueous glycerol solution
比活性
≥5 units/mg protein (Lowry)
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
cell culture | plant: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したときに、高いエネルギー効率および廃棄物削減効果が得られるように改良されています。詳細情報については、Biofilmesおよび Enzymes for Alternative Energy Researchの記事をご覧ください。
アプリケーション
Aspergillus niger由来のペクチナーゼは、次の用途で使用されています。
  • プロトプラスト遊離のために。
  • 酵素消化に用いるプロトプラスト酵素混合物に。
  • 糖類の部分糖化を行うために。
  • 植物組織への植物病原体の侵入、農産物の腐敗におけるその役割を研究するために使用されており、また食品加工および植物バイオテクノロジー分野のさまざまな用途で使用されています。
細胞小器官を分離する前に、細胞壁を消化し植物プロトプラストを形成するときに使用されます。
生物化学的/生理学的作用
Aspergillus nigerの選択株から産生されたペクチン分解酵素製剤:主にペクチントランスエリミナーゼ、ポリガラクツロナーゼ、ペクチンエステラーゼおよび少量のヘミセルラーゼとセルラーゼが含有されています。ペクチナーゼは、細胞壁の構成要素であるペクチンを加水分解します。これらは、メチルエステル化ペクチンや脱エステル化ペクチンを攻撃する場合があります。また、これはペクチナーゼ活性の供与源であり、セルラーゼ活性とヘミセルラーゼ活性も含まれています。ペクチナーゼは、ペクチンおよび他のガラクツロナンにおけるa-(1-4)-D-ガラクトースイズロン酸結合のランダムな加水分解を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのガラクツロン酸をポリガラクツロ酸から遊離させる酵素量です。
物理的形状
40%グリセロ-ルで調製した溶液
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4716-1KU:
P4716-5KU:
P4716-VAR:
P4716-BULK:
P4716-10KU:
P4716-100KU:
P4716-25KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karyotypes of some species of Castanopsis, Lithocarpus and Quercus (Fagaceae) from Khun Mae Kuang Forest in Chiang Mai province, northern Thailand
Chokchaichamnankit P, et al.
Thai Forest Bulletin , 38-44 (2007)
Tony Heitkam et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 103(1), 32-52 (2020-01-26)
If two related plant species hybridize, their genomes may be combined and duplicated within a single nucleus, thereby forming an allotetraploid. How the emerging plant balances two co-evolved genomes is still a matter of ongoing research. Here, we focus on
Tolerance mechanisms in mercury-exposed Chromolaena odorata (lf) RM King et H. Robinson, a potential phytoremediator
Alcantara HJP, et al.
Journal of Degraded and Mining Lands Management, 1(1), 09-20 (2013)
Trude Schwarzacher
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1370, 87-103 (2015-12-15)
Good preparations are essential for informative analysis of both somatic and meiotic chromosomes, cytogenetics, and cell divisions. Fluorescent chromosome staining allows even small chromosomes to be visualized and counted, showing their morphology. Aneuploidies and polyploidies can be established for species
Paulina Tomaszewska et al.
Frontiers in plant science, 13, 1026364-1026364 (2022-12-10)
Structural chromosome rearrangements involving translocations, fusions and fissions lead to evolutionary variation between species and potentially reproductive isolation and variation in gene expression. While the wheats (Triticeae, Poaceae) and oats (Aveneae) all maintain a basic chromosome number of x=7, genomes
資料
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
プロトコル
Enzymatic Assay of Pectinase