Merck
441201-M
Millipore
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
別名:
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
フォーム
solid
比活性
≥3000 units/g dry wt.
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
pale amber
溶解性
water: 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
詳細
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
単位の定義
One unit is a measure of the macerating activity on potato tuber disks as determined by loss of weight at 40°C, pH 5.0.
その他情報
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
441201-10KU:
US2441201-10KU:
441201-10KUCN:
441201-50KU-M:
441201-50KU:
441201-10KU-M:
441201-50KUCN:
試験成績書(COA)