安全性情報
SAE0050
Sigma-Aldrich
ラッカーゼ Aspergillus sp.(アスペルギルス属)由来
別名:
ラッカーゼ Aspergillus sp.(アスペルギルス属)由来, ノボジム 51003
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
詳細
糖タンパク質であるラッカーゼEC 1.10.3.2は、細胞外マルチ銅酵素であり、金属とみなされています。ラッカーゼは、菌類の幅広く分散し、高等植物、細菌、昆虫類にもみられます。
生物化学的/生理学的作用
ラッカーゼは、芳香族および非芳香族化合物を酸化します。さまざまな化合物は、ラッカーゼ生産を検出するために使用されます。これらは、グアヤコール、シリングアルダジン、レマゾールブリリアントブルーRのような高分子色素を含んでいます。ラッカーゼは、リグニン分解に関与し、それによって、産業および食品へ適用されます。ラッカーゼは、普通は、脱リグニン、色素漂白、紙加工、廃棄物無毒化、繊維染色変質、植物繊維改質、エタノール生産に用いられます。
単位の定義
1単位:LAMU(ラッカーゼ単位)。1LAMUは、毎分1マイクロモルのシリングアルダジンを、pH7.5、30℃で酸化する酵素の量として定義されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAE0050-250ML:
SAE0050-VAR:
SAE0050-50ML:
SAE0050-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microwave-assisted covalent immobilization of enzymes on inorganic surfaces.
Plagemann, R., et al.
Engineering in Life Sciences, 14, 493-499 (2014)
Laccase: new functions for an old enzyme.
Mayer A M and Staples R C
Phytochemistry, 60(6), 551-565 (2002)
Screening and induction of laccase activity in fungal species and its application in dye decolorization.
Kumar V V, et al.
African Journal of Microbiology Research, 5(11), 1261-1267 (2011)
Screening and induction of laccase activity in fungal species and its application in dye decolorization.
Kumar VV
African Journal of Microbiology Research, 5, 1261-1267 (2011)
Meng-Hsuan Wu et al.
FEBS open bio, 8(8), 1230-1246 (2018-08-09)
A high-efficiency laccase, DLac, was isolated from Cerrena sp. RSD1. The kinetic studies indicate that DLac is a diffusion-limited enzyme. The crystal structure of DLac was determined to atomic resolution, and its overall structure shares high homology to monomeric laccases