Merck
38429
Sigma-Aldrich
ラッカーゼ Trametes versicolor(カワラタケ)由来
greener alternative
powder, light brown, ≥0.5 U/mg
別名:
ラッカーゼ from Coriolus versicolor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
powder
比活性
≥0.5 U/mg
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
light brown
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、燃料電池の研究およびセルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル (Bio Files) の記事およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご覧ください。
ラッカーゼは、エリコイド菌根および外生菌根菌によって産生される酵素で、ポリフェノールオキシダーゼのグループに分類されます。ラッカーゼは、植物や細菌にも存在します。
アプリケーション
カワラタケ由来のラッカーゼは以下の用途に用いられています:
  • 4種のラッカーゼ産生菌の廃水処理への使用を評価するため
  • ラッカーゼアッセイのため
  • リグノールのスクリーニングのため
生物化学的/生理学的作用
ラッカーゼの酵素作用の一部は、胞子形成、デトックス、形態形成、メラニン重合に関与して、胞子殻への保護をもたらします。ラッカーゼは、医薬品やハロゲン系殺虫剤などの多くの基質を触媒できます。この触媒には酸素が使用されます。そのため、廃水処理における微量汚染物質の生物学的分解に役立つ可能性があります。
ラッカーゼは、酸素から水への還元を介し、リグニンを含む化合物含有フェノールの酸化を触媒します。メディエーターがあると、非フェノール化合物の酸化も可能になります。ラッカーゼの主な機能は、真菌のリグニンを分解することです。
単位の定義
1 単位は、pH 5.0 および 25°Cで1分間に 1 μモルのカテコールを変換する酵素の量に相当します
その他情報
以前の学名:Coriolus versicolor
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
38429-VAR:
38429-BULK:
38429-10G:
38429-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jonas Margot et al.
AMB Express, 3(1), 63-63 (2013-10-25)
Relatively high concentrations of micropollutants in municipal wastewater treatment plant (WWTP) effluents underscore the necessity to develop additional treatment steps prior to discharge of treated wastewater. Microorganisms that produce unspecific oxidative enzymes such as laccases are a potential means to
Laccase-mediator catalyzed conversion of model lignin compounds
Rich JO, et al.
Biocatal. Agric. Biotechnol., ACS Symp.Ser., 5, 111-115 (2016)
Laccases and other polyphenol oxidases in ecto-and ericoid mycorrhizal fungi
Burke R and Cairney J
Mycorrhiza, 12(3), 105-116 (2002)
Komal Agrawal et al.
Heliyon, 6(5), e03972-e03972 (2020-05-22)
Multicopper oxidases (MCOs) has a unique feature of having the presence of four Cu atoms arranged into three (Type I, II and III) spectral classification. MCOs laccase due to its broad range of substrate specificity has numerous biotechnological applications. The
Qimiao Shao et al.
The Journal of biological chemistry, 287(17), 14270-14279 (2012-03-01)
Many insects eat the green leaves of plants but excrete black feces in an as yet unknown mechanism. Insects cannot avoid ingesting pathogens with food that will be specifically detected by the midgut immune system. However, just as in mammals