安全性情報
H6268
Sigma-Aldrich
皮革レマゾールブリリアントブルーR
protease substrate, powder
別名:
レマゾールブリリアントブルー R–皮革, 皮粉アズール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
5629635
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
製品名
皮革レマゾールブリリアントブルーR, protease substrate
品質水準
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Hide−レマゾールブリリアントブルーRは以下の用途で使用されています:
  • Clostridium histolyticum由来の精製コラゲナーゼ調製物の基質特異性を研究するために
  • 皮粉アズールプロテアーゼ活性アッセイの細胞毒性サンプルと混合するために
  • 精製された組換えラットビクニン、α1-m/ビクニン前駆体およびα1-mによるトリプシンの阻害をテストするための高分子量基質として
  • 外因性クエン酸塩の添加によるヘビ毒プロテアーゼ活性の阻害を得るための基質として
その他情報
レマゾ-ルブリリアントブル-Rと共有結合させた皮粉
基質
トリプシンの発色基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6268-BULK:
H6268-VAR:
H6268-5G:
H6268-25G:
H6268-10G:
H6268-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soluble, dye-labelled substrates for a micro-plate assay of proteinase activity
Wolf G A and Wirth S J
Journal of Microbiological Methods, 25(3), 337-342 (1996)
Expression of a functional proteinase inhibitor capable of accepting xylose: bikunin
Falkenberg C, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 387(1), 99-106 (2001)
Citrate inhibition of snake venom proteases
Odell G V, et al.
Toxicon, 36(12), 1801-1806 (1998)
Jacob A Galán et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 43(7), 791-799 (2004-07-31)
The Southern Pacific Rattlesnake (Crotalus helleri) is found in southwestern California (USA), southward through north Baja California (MX) into the northern part of southern Baja California (MX). In this study, the venoms from two Southern Pacific Rattlesnakes were characterized. The
J Melrose et al.
Archives of orthopaedic and trauma surgery, 114(3), 145-152 (1995-01-01)
Chemonucleolysis is a therapeutic procedure whereby a degradative enzyme is injected intradiscally to reduce disc height/width by depolymerisation of extracellular matrix components. This process is considered to diminish disc pressure on inflamed nerve roots, resulting in the alleviation of sciatic
プロトコル
Our General Protease Assay Procedures and Substrates overview.