Merck
01497
Millipore
酵母エキス寒天培地(Yeast Extract Agar)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
ウォータープレートカウント寒天培地(Water Plate Count Agar)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 6222:1999
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
アプリケーション
ビタミン源として酵母エキスを含む高栄養培地。水中微生物のプレートカウントで使用されました。
調製ノート
蒸留水1000 mLに23 gを懸濁させます。加熱して培地を完全に溶解させます。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01497-BULK-F:
01497-500G-F:
01497-2.5KG-F:
01497-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8