Merck
17209
Millipore
R-2A寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
欧州薬局方培地S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
casein acid hydrolysate, 0.5 g/L
dextrose, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 0.3 g/L
magnesium sulfate, 0.024 g/L
proteose peptone, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 0.3 g/L
starch, soluble, 0.5 g/L
yeast extract, 0.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
アプリケーション
水サンプルの従属栄養細菌数の場合は、インキュベーション時間を長くします
調製ノート
18.12gを蒸留水1Lに溶解します。完全に溶けるまで煮沸します。121℃で15分間高圧蒸気滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17209-VAR:
17209-500G:
17209-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)