安全性情報
03856
Millipore
ニュートリエントブロス
No. 4, NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
別名:
標準 - Nutrient培養液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
meat extract, 3 g/L
meat peptone, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
分類の曖昧な微生物の培養に使用される汎用のブロスです。
調製ノート
Dissolve 8 g in 1 litre water, autoclave for 15 Minutes at 121°C.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03856-BULK:
03856-100G:
03856-VAR:
03856-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
資料
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.