安全性情報
70149
Millipore
ニュートリエントブロス
No. 3, NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
別名:
標準 - Nutrient培養液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
meat extract, 1 g/L
peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 2 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
微生物を培養および貯留するためのベースとして機能する安価な液体培地。
調製ノート
蒸留水1 Lに13 gを加えます。十分に混合し、最終容器に入れます。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70149-BULK:
70149-500G:
70149-VAR:
70149-100G:
70149-500G-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Ersoz et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 63(7), 69-75 (2017-08-26)
The aim of this study was to investigate the anti-proliferative, apoptotic, cytotoxic, and anti-oxidant effects of extracts from the lichen Cladonia pocillumon human breast cancer cells (MCF-7), and to characterize the anti-microbial features.  MCF-7 cells were treated with methanolic C.
資料
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques