Merck
70192
Millipore
ミュラーヒントン培養液
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
MH寒天培地;抗菌力試験用培地;抗菌剤感受性試験培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171504
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
beef infusion solids, 2.0 g/L
casein hydrolysate, 17.5 g/L
starch, 1.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
保管条件
protect from light
テクニック
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
nonselective for bacteria (General Media)
詳細
ミューラーヒントンブロスは、最小発育阻止濃度(MIC)の決定に用いられます。FDA、世界保健機関(WHO)、およびNCCLSは、食品および臨床材料中で最も遭遇する好気性および通性嫌気性細菌の検査にミューラーヒントン培地を推奨しています。この培地はバッチ間の再現性が良好であり、スルホンアミド、トリメトプリム、テトラサイクリンの各阻害剤の濃度は低く、ほとんどの非選好性病原体に対して十分な増殖を示しています。
アプリケーション
ミューラーヒントンブロスは主にいくつかの抗菌薬のMIC(最小発育阻止濃度)を決定するために用いられます。また、Meningococcus(髄膜炎菌)属やGonococcus(淋菌)属などの選好性菌の培養にも利用できます。
調製ノート
1リットルの蒸留水に21gを溶かします。121℃で15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70192-100G:
70192-500G:
70192-BULK:
70192-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Branko Jovčić et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-17)
The antimicrobial susceptibility testing was conducted on 174 single isolates from poultry farms in Serbia and it was determined that seven Salmonella spp. were multidrug resistant. Sixteen serotypes were detected, but only serotype Infantis confirmed reduced susceptibility to colistin. Seven
Konrad Gwozdzinski et al.
Journal of clinical microbiology, 56(5) (2018-03-09)
The plasmid-located colistin resistance gene mcr-1 confers low-level resistance to colistin, a last-line antibiotic against multidrug-resistant Gram-negative bacteria. Current CLSI-EUCAST recommendations require the use of a broth microdilution (BMD) method with cation-adjusted Mueller-Hinton (CA-MH) medium for colistin susceptibility testing, but
Pin-Kuang Lai et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(10), 2439-2450 (2019-06-19)
Proline-rich antimicrobial peptides (PrAMPs) kill bacteria via a nonlytic mechanism in which they permeate through the outer membrane, utilize protein-mediated transport across the inner membrane, and target the ribosome to inhibit protein synthesis. We previously reported that substitutions of oncocin
J.H. Muller et al.
Proceedings of the Society For Experimental Biology and Medicine. Society For Experimental Biology and Medicine, 48, 330-330 (1941)
Tracy Lackraj et al.
Journal of bacteriology, 202(11) (2020-04-02)
Dps, a DNA-binding protein from starved cells in Escherichia coli, is part of the bacterial defense system that protects DNA against various cellular stresses. Our lab previously demonstrated that a novel antimicrobial peptide, WRWYCR, enhances acid-induced killing of enterohemorrhagic Escherichia