Merck
39442
Millipore
Barritt′s Reagent B
suitable for microbiology
別名:
VP2試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
品質水準
製品種目
BioChemika
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
distilled water, 100 mL
potassium hydroxide, 40 g
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
適合性
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Lactobacillus spp.
aciduric bacteria
bacteria
アプリケーション
培養菌が産生するアセトインをフォーゲス・プロスカウエル反応により検出する用途において、バリット試薬Aとともに用いる試薬です。
注意
培養菌が産生するアセトインをフォーゲス・プロスカウエル反応により検出する用途において、バリット試薬Aとともに用いる試薬です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39442-100ML-F:4548173340159
39442-VAR-F:
39442-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.