製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
potassium nitrate, 1 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
anaerobic bacteria
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Serratia spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
詳細
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72548-100G:
72548-500G:
72548-VAR:
72548-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック