Merck
M1053
Millipore
運動性テスト培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Agar, 5.00 g/L
Sodium chloride, 5.00 g/L
Tryptose, 10.00 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | growth & motility: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
アプリケーション
細菌の運動性の検出に推奨されます。
調製ノート
蒸留水1000 mLに20 gのMotility Test Medium(運動性試験培地)を懸濁させます。沸騰するまで加熱して培地を完全に溶かします。試験管に分注し、15 lbs.圧力(121°C)で15分間オートクレーブ滅菌します。試験管の培地を直立させて冷却します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1053-BULK:
M1053-VAR:
M1053-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)