Merck
16377
Millipore
マッコンキーブイヨンパープル
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
マッコンキーGブロス, マッコンキーブロモクレゾールパープルブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
bile salts, 5.0 g/L
bromoresol purple, 0.01 g/L
lactose, 10.0 g/L
peptone, 20.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Serratia spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マッコンキー(MacConkey)ブロスパープルは、 MPN法による水サンプルや牛乳に含まれる大腸菌群の検出に用いる鑑別用培地です。伝統的な培地の変法で、欧州薬局方に準拠して、ニュートラルレッドをより穏やかな指示薬に置き換えたものです。ISO委員会も、ISO 9308-2:1990に準拠して、推奨しています。.
調製ノート
Suspend 40 g in 1000 ml distilled water. Dispense in test tubes with inverted Durham tubes. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16377-500G-F:
16377-BULK-F:
16377-VAR:
16377-VAR-F:
16377-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)