Merck
16016
Millipore
BRILA MUG Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
brilliant green, 0.0133 g/L
lactose, 10 g/L
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L
ox-bile (dried), 20 g/L
L-tryptophan, 1 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Lactobacillus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
selective and differential for coliforms
アプリケーション
大腸菌および大腸菌群の検出に使用します。胆汁やブリリアントグリーンは共存する細菌叢、特にグラム陽性菌の増殖を強く阻害します。大腸菌が存在する系はUVの照射により蛍光を発します。インドール試験で陽性であること、あるいはラクトース発酵に起因する気体の発生によって確認を行います。
本製品はMPN法と組み合わせて用いることにより、水浴場の水に存在する大腸菌および大腸菌群の計数を可能にします。
調製ノート
Dissolve 41 g in 1 litre distilled water and pour into tubesfitted with Durham tubes if necessary. Autoclave at 121°C.
その他情報
Screening of bathing-water for coliforms according to EC directive
法的情報
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16016-100G-F:
16016-VAR-F:
16016-500G-F:
16016-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Havemeister et al.
Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin = International journal of hygiene and environmental medicine, 191(5-6), 523-538 (1991-05-01)
During the summer season of 1989 about 222 samples of bathing water (Northsea, Baltic Sea and inland waters) were investigated, i.e. 2 times 1998 dilution tubes (1501 positive) were tested. Results with BRILA-MUG and lactose-bouillon were compared and additional 97