Merck
16017
Sigma-Aldrich
フェノール
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
99.5-100.5% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
1319 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
8.6 %
不純物
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
転移温度
solidification point ≥40 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed.
アプリケーション
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis. It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16017-6X1KG:4548173231907
16017-40KG:4548173231891
16017-200KG:4548173231884
16017-1KG:4548173231877
16017-VAR:
16017-190KG:
16017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes