蒸気密度
3.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
powder
自己発火温度
1319 °F
含みます
0.15% H3PO2 as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
灰
≤0.05%
色
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- クロモトロープ 2R 染色溶液の調製に。
- α-アミラーゼ阻害活性試薬として。
- NMR スペクトル校正の標準物質として。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5566-500G:4548173207148
P5566-VAR:
P5566-100G:4548173207124
P5566-BULK:
P5566-25G:4548173207131