About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in THF
屈折率
n/D 1.4222
密度
0.922
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
サンプルマトリックスCRM
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
2.0 °F
引火点(℃)
-16.66 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901590-100ML:
901590-BULK:
901590-VAR:
901590-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック