Merck
L7414
Sigma-Aldrich
N-ラウロイルサルコシン ナトリウム塩 溶液
20%, for molecular biology
別名:
N-ラウロイルサルコシン酸ナトリウム 溶液, サルコシル, サルコシルNL, ナトリウム N-ドデカノイル-N-メチルグリシナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS番号:
分子量:
293.38
Beilstein:
5322974
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
anionic
分子量
293.38 g/mol
濃度
19-21% (Titration by HClO4)
20%
その他の活性
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-ラウロイルサルコシン・ナトリウム塩溶液は、DNA抽出に使用できるアニオン界面活性剤です。
アプリケーション
N-ラウロイルサルコシン・ナトリウム塩は、界面活性剤が誘発する掻痒に内在するメカニズムを評価する研究に使用されています。 水性混合物中でのN-セチルピリジニウム・クロリド(CPC)とN-ドデシルピリジニウム・クロリド(DPC)の相互作用から生じる、安定なpH-応答性ベシクルの形成を調べる研究に使用されています。
特徴および利点
N-ラウロイルサルコシンは沈殿せず、SDSの代替としてよく使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
512.6 °F
引火点(℃)
267 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性液体類
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interaction of sodium N-lauroylsarcosinate with N-alkylpyridinium chloride surfactants: Spontaneous formation of pH-responsive, stable vesicles in aqueous mixtures
Ghosh, S. and J. Dey
Journal of Colloid and Interface Science, 358, 9-9 (2011)
Emanuele Gabellieri et al.
European journal of medicinal chemistry, 204, 112615-112615 (2020-08-11)
The compound screening was initiated with a direct staining assay to identify compounds binding to Tau aggregates and not Abeta plaques using human brain sections derived from late stage Alzheimer's disease donors. The binding of Tau aggregate selective compounds was
Luoquan Li et al.
ACS sensors, 4(5), 1299-1305 (2019-05-03)
Droplet microfluidics-based platform (Drop-seq) has been shown to be a powerful tool for single cell expression profiling. Nevertheless, this platform required the simultaneous encapsulation of single cell and single barcoded bead, the incidence of which was very low, limiting its
Takahiro Sekikawa et al.
New biotechnology, 29(1), 139-143 (2011-09-20)
Detection of low amounts of Cryptosporidium oocysts in raw water sources is considered an important component in the management, prevention and control of Cryptosporidium in drinking water supplies as Cryptosporidium causes massive waterborne outbreaks worldwide. As Cryptosporidium has a robust
Yoshihiro Inami et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 132(11), 1225-1230 (2012-11-06)
The primary function of surfactants is to remove dirt, exfoliated corneum cells, and microorganisms from the skin. However, the use of toiletries such as soaps and shampoos containing surfactants may cause adverse effects such as cutaneous irritation, dryness, and itching.