Merck
L9150
Sigma-Aldrich
N-ラウロイルサルコシン ナトリウム塩
detergent for use in cell lysis
別名:
ラウロイルサルコシン酸ナトリウム, N-ドデカノイル-N-メチルグリシン ナトリウム塩, サルコシルNL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS番号:
分子量:
293.38
Beilstein:
5322974
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
anionic
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥94%
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 600
凝集数
2
テクニック
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラウロイルサルコシンナトリウムは、サルコシン(筋肉や体内組織で生じる天然アミノ酸)のアシル誘導体のナトリウム塩であり、分子生物学、生化学、および細胞生物学の研究における有用な成分として注目されています。天然脂肪酸およびアミノ酸誘導サルコシン由来のN-ラウロイルサルコシンは、ラウリン酸とサルコシン酸ナトリウムが関与するアシル化と中和反応によって通常合成される、生分解性陰イオン界面活性剤です。
脂肪酸アミドや洗浄剤としても知られるこのアミノ酸系陰イオン界面活性剤は、タンパク質変性能を示し、コルネットアッセイなど溶解ソリューションに組み込まれています。その用途は、ストレプトコッカス・ミュータンスから染色体DNAを分離するための溶解プロトプラストにまで及びます。特に、イオン性界面活性剤性を特徴とするラウロイルサルコシンナトリウム塩は、膜タンパク質の精製によく使用されています。また、ラウロイルサルコシン酸ナトリウムは濃厚塩溶液においても極めて重要な機能を果たし、RNA精製プロトコルや膜可溶化において細胞溶解を促進します。細胞構造を分解するにしても、または膜タンパク質の精製を促進するにしても、このマイルドな界面活性剤は生物学および生化学の分野のさまざまな用途で有用性を発揮しています。
アプリケーション
以下の用途に適しています。
  • 膜タンパク質の可溶化と分離
  • RNA単離の際の細胞溶解
  • ヘキソキナーゼの阻害
特徴および利点
  • 分子生物学、生化学および細胞生物学の研究に適している
  • タンパク質精製および定量に使用可能
  • 研究用途のための高純度製品
その他情報
陰イオン界面活性剤です。
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
512.6 °F - closed cup
引火点(℃)
267 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9150-BULK:
L9150-50G:4548173217505
L9150-100G:4548173217482
L9150-VAR:
L9150-EW:
L9150-250G:4548173217499
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Swenshon et al.
Journal of clinical microbiology, 36(7), 1902-1906 (1998-07-03)
The present study was designed to identify and comparatively investigate 35 beta-hemolytic streptococci isolated from stranded harbor porpoises or from animals caught in fishing nets of the North and Baltic seas. According to biochemical and serological data and to lectin
A R Günthert et al.
The Journal of cell biology, 134(4), 1089-1096 (1996-08-01)
Ligation of CD95 (APO-1/Fas) cell surface receptors induces death in apoptosis-sensitive cells. Induction of apoptosis in adherent gamma interferon-stimulated HT-29 and COLO 205 colon carcinoma cells by cross-linking CD95 with anti-APO-1 monoclonal antibody resulted in detachment of the cells from
Rhonda I Hobb et al.
Microbiology (Reading, England), 155(Pt 3), 979-988 (2009-02-28)
Although infection with Campylobacter jejuni is one of the leading causes of gastroenteritis worldwide, relatively little is known about the factors that are required to elicit a protective immune response. The need for a vaccine against this pathogen is well
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Joanna A Korecka et al.
PloS one, 8(5), e63862-e63862 (2013-06-01)
Multiple genetic and environmental factors play a role in the development and progression of Parkinson's disease (PD). The main neuropathological hallmark of PD is the degeneration of dopaminergic (DAergic) neurons in the substantia nigra pars compacta. To study genetic and