主要文書
8.20613
Sigma-Aldrich
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
別名:
Guanidinium thiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
CAS番号:
分子量:
118.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-812-1
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
溶解性
1420 g/L
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
630 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI Key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2