グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
濃度
~6 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.474-1.483
pH
4.5-7.0 (25 °C)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorption
cut-off at 280 nm
SMILES記法
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI Key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染患者と対照患者の血漿RNA
- 採取した組織(芽、花、果実、種子)の全RNA
- 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)分析における奇形癌細胞株(Tera-1)のRNA
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
50983-250ML:
50983-VAR:
50983-50ML:
50983-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック