由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
1319 °F
含む場合があります
≤0.15% hypophosphorous acid as additive
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
phenolic
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Revealing mechanism of phenolic-amine reaction to form humus in compost based on high-resolution liquid chromatography mass spectrometry and spectroscopy.: This study delves into the complex reactions between phenolic compounds and amines during compost formation, shedding light on the molecular pathways that lead to humus production, crucial for soil fertility and carbon sequestration (Zhou et al., 2024).
- Unlocking the potential of phenolated kraft lignin as a versatile feed additive.: This paper explores the utilization of phenolated kraft lignin as a feed additive, examining its benefits in animal nutrition and its role in sustainable agricultural practices (Li et al., 2024).
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W322318-5KG:
W322318-BULK-K:
W322318-5KG-K:4548173284378
W322318-BULK:
W322318-1KG:
W322318-1KG-K:4548173243146
W322318-10KG:
W322318-SAMPLE:
W322318-SAMPLE-K:
W322318-10KG-K:4548173284347
W322318-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W322318-10KG | |
W322318-10KG-K | 4061834405658 |
W322318-1KG-K | 4061835566747 |
W322318-5KG | |
W322318-1KG | |
W322318-5KG-K | 4061835566754 |
W322318-SAMPLE | |
W322318-SAMPLE-K | 4061837528279 |