Merck
8.22296
Sigma-Aldrich
フェノール
for synthesis
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-632-7
NACRES:
NA.22
bp:
182 °C (lit.)
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
crystalline solid
自己発火温度
1319 °F
有効性
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.6 %
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
転移温度
flash point 81 °C
溶解性
84 g/L
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
620 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Protect from light. Any pink discoloration that might result from oxidation during storage generally does not affect the quality of the product.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222960000:
IN28222960500:
8222960521:
8222969999:
8222960100:
8222961000:
8222960501:
8222960500:
試験成績書(COA)