Merck
185450
Sigma-Aldrich
フェノール
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39023301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline (flakes)
crystalline (solid)
crystals
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 84 g/L at 20 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed. It can undergo oxidation in the presence of Fentons′ reagent in aqueous solution.
アプリケーション
Phenol may be employed in the following studies:
  • Isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.
  • Berthelot color reaction for the estimation of ammonia.
  • Preparation of phenetole (aromatic ether) and 1,2-dihydroxybenzene (catechol).
  • Synthesis of phenoxyacetic acid.
Phenol may be used in the following processes:
  • As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
  • Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185450-BULK:
185450-CH:
185450-VAR:
185450-500G:4548173111193
185450-6X500G:4548173250076
185450-2.5KG:
185450-100G:4548173111186
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Carbohydrate analysis by a phenol-sulfuric acid method in microplate format.
Masuko T, et al.
Analytical Biochemistry, 339(1), 69-72 (2005)
Phenol-Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium-Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Chemical pathway and kinetics of phenol oxidation by Fenton's reagent.
Zazo JA, et al.
Environmental Science & Technology, 39(23), 9295-9302 (2005)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)