Merck
77608
Sigma-Aldrich
フェノール
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
1319 °F
含みます
~0.15% hypophosphorous acid as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.5% water
強熱残分
≤0.05%
pH
3.0-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
40-42 °C
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
Oc1ccccc1
Absorption
cut-off at 294 nm in H2O at 0.5 M
適合性
suitable for molecular biology
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenol/carbolic acid is mainly produced by hospital pharmacy as it is unavailable in premixed liquid form. It is not highly soluble in water. Phenol should be refrigerated and protected from light exposure to maintain its shelf life of approximately one year. Kidneys can excrete phenol as several conjugated derivatives.
アプリケーション
Phenol has been used in the incubation of pellet for RNA extraction.
生物化学的/生理学的作用
Phenol has the ability to denature protein, hence can lead to denervation. At lower concentration, it can serve as a local anaesthetic and can also act as a neurolytic agent in higher concentration. It is also linked with tissue damage at higher concentrations.
その他情報
DNA調製に使用します。大規模、小規模フェノ-ル抽出に使用します
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77608-100G:4548173179551
77608-500G:4548173179568
77608-BULK:
77608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Telomere length determines TERRA and R-loop regulation through the cell cycle
Graf M, et al.
Cell, 170(1), 72-85 (2017)
Chemical neurolytic blocks
Practical Management of Pain, 784-793 (2013)
Commonly Used Medications in Procedures
Pain Procedures in Clinical Practice, 2-2 (2011)
Neural blockade with neurolytic agents
Pain management, 343-348 (2007)
Current Protocols in Molecular Biology (1987)