安全性情報
A1727
Sigma-Aldrich
アルカリ性次亜塩素酸塩 溶液
別名:
Hypochlorite, Sodium Hypochlorite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
アプリケーション
アルカリ性次亜塩素酸塩溶液は、変色剤としての活性をもつ、漂白剤として使用されます。
構成
0.2%次亜塩素酸のアルカリ溶液
免責事項
本製品は、米国EPAの連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの保健省病害虫管理規制局、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物剤安全性管理法(K-BPR)などの世界的な殺生物剤規制に基づく殺生物剤としての使用を意図したものではありません。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1727-BULK:
A1727PROC:
A1727-120ML:4548174005583
A1727-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karin Lemmer et al.
The Journal of general virology, 85(Pt 12), 3805-3816 (2004-11-24)
Effective reprocessing of surgical instruments ensuring elimination of inadvertent contamination with infectious agents causing transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) is essential for the prevention of iatrogenic transmission of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) or its new variant (vCJD) from asymptomatic carriers. In a
S Haenni et al.
International endodontic journal, 36(2), 100-105 (2003-03-27)
Chemical and antimicrobial effects of paste-like suspensions of calcium hydroxide (Ca(OH)2) powder with chlorhexidine (CHx), sodium hypochlorite (NaOCl) or iodine potassium iodide (IPI) solutions were tested and compared to conventional Ca(OH)2/saline paste. Equivalent mixtures of Ca(OH)2 with irrigating solutions were
D M Taylor et al.
Archives of virology, 139(3-4), 313-326 (1994-01-01)
Macerates of bovine brain infected with bovine spongiform encephalopathy (BSE) agent, and rodent brain infected with the 263K or ME7 strains of scrapie agent, were subjected to porous-load autoclaving at temperatures between 134 and 138 degrees C for < or
Suzanne Z Andersen et al.
Nature, 570(7762), 504-508 (2019-05-23)
The electrochemical synthesis of ammonia from nitrogen under mild conditions using renewable electricity is an attractive alternative1-4 to the energy-intensive Haber-Bosch process, which dominates industrial ammonia production. However, there are considerable scientific and technical challenges5,6 facing the electrochemical alternative, and
Byung Hee Ko et al.
Nature communications, 11(1), 5856-5856 (2020-11-19)
The electroreduction of carbon dioxide offers a promising avenue to produce valuable fuels and chemicals using greenhouse gas carbon dioxide as the carbon feedstock. Because industrial carbon dioxide point sources often contain numerous contaminants, such as nitrogen oxides, understanding the