Merck
239305
Sigma-Aldrich
次亜塩素酸ナトリウム 溶液
reagent grade, available chlorine 4.00-4.99 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO
CAS番号:
分子量:
74.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気圧
17.5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
組成
available chlorine, 4.00-4.99%
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
4.00-4.99% (chlorine by Na2S2O3, titration)
密度
1.097 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
InChI Key
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)は、多くの酸化反応や塩素化反応のため有機合成で一般的に使用される試薬です。
アプリケーション
次亜塩素酸ナトリウム溶液は、以下の酸化における酸化剤として使用できます。      
  • 第一級アルコールからアルデヒドまたはカルボン酸へ、第二級アルコールからケトンへ。     
  • 相間移動触媒の存在下でアリールアルデヒドから対応する酸へ。      
  • 慎重なpH制御(pH範囲8~9.5)によりエーテルからエステルへ
以下で試薬としても使用できます:      
  • エノンおよび多環式アレーンのエポキシ化。      
  • 酸化分解反応
  • 第一級および第二級アミンのN-塩素化
  • α, β-不飽和ケトンのエナンチオ選択的エポキシ化
  • オスミウム触媒の存在下でのオレフィンの不斉ジヒドロキシル化
  • CeCl3存在下でのアリル炭素の塩素化
特徴および利点
  • 簡単に入手できる試薬
  • 扱いやすい酸化剤
  • pH 10~11の範囲での基質の酸化には相間移動触媒不要
  • 廃棄物処理が簡単で低毒性
免責事項
“本製品は、米国EPAの連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの保健省病害虫管理規制局、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物剤安全性管理法(K-BPR)などの世界的な殺生物剤規制に基づく殺生物剤としての使用を意図したものではありません。”
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
239305-5L:
239305-25ML:
239305-3L:
239305-500ML:
239305-4L:
239305-BULK:
239305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Collection of Root Exudate from Duckweed.
Lu Y, et al.
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Isolation of Epithelial Cells from Mouse Gastrointestinal Tract for Western Blot or RNA Analysis.
Zeineldin M and Neufeld K.
Bio-protocol, 2(22) (2012)
Bingying Leng et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 302, 110704-110704 (2020-12-09)
Arabidopsis thaliana TRY is a negative regulator of trichome differentiation that promotes root hair differentiation. Here, we established that LbTRY, from the recretohalophyte Limonium bicolor, is a typical MYB transcription factor that exhibits transcriptional activation activity and locates in nucleus.
In vivo evaluation of chlorhexidine gluconate solution and sodium hypochlorite solution as root canal irrigants.
A M Ringel et al.
Journal of endodontics, 8(5), 200-204 (1982-05-01)
B R Johnson et al.
Journal of endodontics, 19(1), 40-43 (1993-01-01)
Although the tissue solvent and bactericidal properties of sodium hypochlorite are well known, the effective shelf-life of prepared sodium hypochlorite solutions is not known. The stability of sodium hypochlorite is adversely affected by exposure to high temperature, light, air, and