安全性情報
MAK120
Sigma-Aldrich
ウレアーゼ活性アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
尿素アミドヒドロラーゼ活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
environmental
検出方法
colorimetric
関連疾患
gastrointestinal diseases
保管温度
2-8°C
詳細
ウレアーゼは、尿素の二酸化炭素とアンモニアへの加水分解を触媒する酵素です。ウレアーゼは、細菌、酵母および特定の高等植物にみられます。ウレアーゼ活性は、環境サンプルおよび糞便サンプルにみられます。
アプリケーション
ウレアーゼ活性アッセイキットは、ウレアーゼ活性の測定に使用されています。
特徴および利点
ハイスループット処理システムと互換性があります。キュベットとの使用に適用できます。
適合性
生体サンプルおよび環境サンプル中のウレアーゼ活性の検出に適しています。
原理
このアッセイでは、ウレアーゼは尿素の加水分解を触媒し、アンモニアが生成します。アンモニアは、サンプル中に存在するウレアーゼ活性に比例する670 nmでの比色産物測定をもたらすBerthelot法によって測定されます。ウレアーゼの1単位は、pH 7.0で1分間あたり1.0 μモルのアンモニアの生成を触媒する酵素の量です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation, partial purification, characterization and inhibition of urease (EC 3.5. 1.5) enzyme from the Cajanus cajan seeds.
Sujoy B and Aggarwal A
Asian Journal of Bio Science, 7(2), 203-209 (2012)
Joudeh B Freij et al.
Infection and immunity, 86(7) (2018-05-02)
The genus Cryptococcus includes several species pathogenic for humans. Until recently, the two major pathogenic species were recognized to be Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii We compared the interaction of murine macrophages with three C. gattii species complex strains (WM179
Short-term treatment with the urease inhibitor N-(n-butyl) thiophosphoric triamide (NBPT) alters urea assimilation and modulates transcriptional profiles of genes involved in primary and secondary metabolism in maize seedlings.
Zanin L, et al.
Frontiers in Plant Science, 7, 845-845 (2016)
Chelsea M Heveran et al.
Scientific reports, 9(1), 14721-14721 (2019-10-13)
We demonstrate for the first time that the morphology and nanomechanical properties of calcium carbonate (CaCO3) can be tailored by modulating the precipitation kinetics of ureolytic microorganisms through genetic engineering. Many engineering applications employ microorganisms to produce CaCO3. However, control
Ureases I. Functional, catalytic and kinetic properties: A review
Barbara K.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 59(1-3), 9-21 (2009)