Merck
U4002
Sigma-Aldrich
ウレアーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid
別名:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
タイプ
Type IX
フォーム
powder
比活性
50,000-100,000 units/g solid
分子量
~544620 Da
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウレアーゼ(Ure)酵素は細胞質に存在します。酸性pHで活性があり、28°Cで発現します。ウレアーゼはニッケルに結合し、古細菌、細菌、単細胞の真核生物および植物に存在します。Jack bean(タチナタマメ)ウレアーゼは、結晶化された最初の酵素であり、ニッケルを含むことが認められた最初の酵素です。これはマルチサブユニット酵素であり、3つのタンパク質形態で91 kDaサブユニットから成ります。
サブユニット分子量:約90,770
6個のサブユニットからなる全体の分子量:約544,620
アプリケーション
Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来のウレアーゼは、以下の用途に使用されています。尿サンプルをスパイクして、純粋な尿中の尿素の加水分解速度を測定するためにまた、Bacillus pasteuriiおよびCanavalia ensiformis(タチナタマメ)に及ぼすポリハロゲン化ベンゾキノンおよびナフトキノンの阻害作用の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Canavalia ensiformis(タチナタマメ)では、ウレアーゼがL-カナバニンのカナリンへの変換を促進します。
ウレアーゼは、プリン代謝と尿素サイクルに関与しています。尿素を加水分解して、アンモニアと二酸化炭素を生成します。
単位の定義
1 μmolユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのNH3を尿素から遊離させる酵素量です。これは1.0 I.U.または0.054 Sumnerユニット(pH 7.0、20°C、5分間で、1.0 mgのアンモニア態窒素を生じる酵素量)に相当します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
U4002-20KU:
U4002-200KU:
U4002-100KU:
U4002-1MU:
U4002-500KU:
U4002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G A Rosenthal et al.
Plant physiology, 76(2), 541-544 (1984-10-01)
l-Canavanine, the guanidinooxy structural analog of l-arginine, is an important nonprotein amino acid of many leguminous plants with nitrogen storage a major proported role. l-[Guanidinooxy-(14)C]canavanine, [(14)C] urea, and [(15)N]urea were injected separately into the fleshy, green cotyledons of 9-day old
Armored Urease: Enzyme-Bioconjugated Poly(acrylamide) Hydrogel as a Storage and Sensing Platform
Kunduru KR, et al.
Test, 590, 143-167 (2017)
An investigation of the use of urease-antibody conjugates in enzyme immunoassays
Chandler HM, et al.
Journal of Immunological Methods, 53(2), 187-194 (1982)
Yersinia enterocolitica
Molecular Medical Microbiology, 1319-1344 (2015)
In-toilet disinfection of fresh fecal sludge with ammonia naturally present in excreta
Ogunyoku TA, et al.
Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 6(1), 104-114 (2016)
資料
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
probiotics-and-human