Merck
94280
Sigma-Aldrich
ウレアーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
powder, ~1 U/mg
別名:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
比活性
~1 U/mg
分子量
Mr ~480000
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウレアーゼ(Ure)酵素は細胞質に存在します。酸性pHで活性があり、28°Cで発現します。 ウレアーゼはニッケルで構成され、古細菌、細菌、単細胞の真核生物および植物に存在します。
サブユニット分子量:約90,770
6個のサブユニットからなる全体の分子量:約544,620
アプリケーション
Canavalia ensiformisから得られたウレアーゼは、マメ科植物などの様々なサンプルの尿素測定に使用される場合があります 。 重金属イオンのみならず、病原体の検出に役立つ場合もあります。
Canavalia ensiformis(タチナタマメ)から得られたウレアーゼは、精製および結晶化の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ウレアーゼは、尿素から二酸化炭素とアンモニアへの加水分解を触媒します。 ウレアーゼは、窒素代謝と尿素分解に関与しています。 Canavalia ensiformisから得られたウレアーゼは、サブユニットごとに2つのニッケルイオンに結合します
単位の定義
1 Uは、pH 8.0、25°C、1分間で、1 μmolの尿素(製品番号51459)を加水分解する酵素量に相当します。
その他情報
(選択的)加水分解/濃縮におけるアプリケーション、構造
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94280-BULK:
94280-25G:
94280-VAR:
94280-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Takishima et al.
European journal of biochemistry, 175(1), 151-165 (1988-07-15)
The amino acid sequence of jack bean urease has been determined. The protein consists of a single kind of polypeptide chain containing 840 amino acid residues. The subunit relative molecular mass calculated from the sequence is 90,770, indicating that urease
M J Sculley et al.
Biophysical chemistry, 19(1), 39-47 (1984-01-01)
The use of bifunctional reagents to form cross-links between subunits in protein oligomers and subsequent disruption of noncovalent interactions with SDS allows comment upon the number of subunits and the symmetry in the original assembly. In existing treatments the number
Isothermal titration calorimetry to characterize enzymatic reactions
Methods in Enzymology, 567, 215-236 (2016)
I.A. Natchev
Tetrahedron, 44, 1511-1511 (1988)
M.C.N. Jayasuriya et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 8, 271-271 (1983)