安全性情報
F9252
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteuフェノール試薬
suitable for determination of total protein by Lowry method, 1.9-2.1 N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.9-2.1 N
clear yellow
faint yellow to very dark yellow, and Faint Green-Yellow to Very Dark Green-Yellow
pH
<0.5 (20 °C)
密度
1.240 g/cm3 at 20 °C
適合性
suitable for determination of total protein by Lowry method
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フォリン-チオカルトのフェノール試薬は、タンパク質の濃度を測定するためのローリー法において、最も一般的に使用される試薬です。また、全フェノールの定量にも使用されています。この方法において、タンパク質は、改変ビウレット試薬(酒石酸カリウムナトリウムで安定化された
アルカリ銅溶液)中の銅(II)で前処理されます。フェノール試薬の添加は、550~750 nmの間の吸収を増加させる色素を生成します。通常、ピーク(750 nm)またはショルダー(660 nm)における吸収が、1~100 mg/mLの濃度のタンパク質の定量に使用され、一方、550 nmにおける吸収が、より高いタンパク質濃度の定量に使用されます。
銅の非存在下では、色の強度はタンパク質中のチロシンとトリプトファン含量によって主に決定され、システインとヒスチジンによっても弱く発色します。銅(II)は、チロシン、トリプトファン、またはヒスチジンによる発色に影響しませんが、システインによる発色を低減します。
発色を強める方法、不溶性タンパク質の含量測定法、および操作の自動化方法などを含めた、多くの改変法が発表されています。多くのバッファー、キレート剤、界面活性剤、および環状有機化合物などが、ローリー法によるタンパク質定量に干渉します。
また、フォリン-チオカルトのフェノール試薬は、クロマトグラフィーにおけるスプレー試薬としても使用できます。
アプリケーション
フォリン-チオカルトのフェノール試薬は、サンプル中の全フェノール含量の測定に使用されます。
その他情報
フォリン-チオカルトのフェノール試薬は、フェノールを含んでいません。むしろ本試薬は、フェノールや非フェノール性の還元基質と反応し、分光光度的に検出できる色素を生成します。
関連事項
本製品はまた、キットの一部としても利用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F9252-10L:
F9252-1EA:
F9252-5L:
F9252-BULK:
F9252-100ML:4548173949178
F9252-500ML:4548173949192
F9252-10ML-KC:
F9252-20L:
F9252-1EA-KC:
F9252-10ML:
F9252-1L:4548173949185
F9252-VAR:
F9252-PROC:
F9252-50L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin-Ciocalteu reagent.
Ainsworth EA and Gillespie KM
Nature Protocols, 2, 875-875 (2007)
David L Jones et al.
PloS one, 9(3), e90882-e90882 (2014-03-19)
Monitoring the properties of dissolved organic carbon (DOC) in soil water is frequently used to evaluate changes in soil quality and to explain shifts in freshwater ecosystem functioning. Using >700 individual soils (0-15 cm) collected from a 209,331 km(2) area
Han-Shin Kim et al.
Scientific reports, 6, 25318-25318 (2016-05-05)
Biofilm formation on biotic or abiotic surfaces has unwanted consequences in medical, clinical, and industrial settings. Treatments with antibiotics or biocides are often ineffective in eradicating biofilms. Promising alternatives to conventional agents are biofilm-inhibiting compounds regulating biofilm development without toxicity
Nutritional evaluation of some subtropical red and green seaweeds Part II. In vitro protein digestibility and amino acid profiles of protein concentrates.
Wong KH and Cheung PCK
Food Chemistry, 72, 11-17 (2001)
Lowry's method of protein estimation: some more insights.
S Sengupta et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 45(1), 80-80 (1993-01-01)
資料
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
プロトコル
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).