Merck
U1875
Sigma-Aldrich
ウレアーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
Type III, glycerol solution, 500-800 units/mL
別名:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
Canavalia ensiformis
タイプ
Type III
フォーム
glycerol solution
分子量
~544620
濃度
500-800 units/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サブユニット分子量:約90,770
6個のサブユニットからなる全体の分子量:約544,620
タチナタマメ(Canavalia ensiformis)由来ウレアーゼは、840のアミノ酸残基がつながった一本鎖六量体で、植物、細菌、真菌、藻類、土壌に存在しています。最初のニッケル含有酵素であり、結晶化された最初の酵素であるとみられてます。ウレアーゼには複数のアイソフォームがあり、タチナタマメウレアーゼ(JBURE-I)、カナトキシン(CNTX)、JBURE-IIBなどがあります。JBURE-Iは、他の2つのアイソフォームよりも多く存在しています。ウレアーゼは、成熟種子中に認められます。
アプリケーション
Canavalia ensiformis (タチナタマメ)由来ウレアーゼは、次のように使用されています:
  • 左心房(LV)および中隔組織から抽出されたサンプルを用いるクレアチニンとクレアチニンリン酸のアッセイ
  • 安定化尿素サンプルにおける尿素濃度の測定
  • 植物抽出物のウレアーゼ活性を測定するためのスタンダードの1つとして
生物化学的/生理学的作用
ウレアーゼ活性は光曝露後にベンツピレンにより阻害されることが示されています。この阻害はベンツピレンがウレアーゼのスルフヒドリル基に及ぼす影響によるものです。′
植物において、ウレアーゼは、自然や防御機構における窒素のバイオアベイラビリティ/代謝に不可欠です。ウレアーゼは、尿素の加水分解を触媒して成長のための窒素源であるアンモニアと二酸化炭素を放出する金属酵素です。内部ペプチドが介在する殺虫作用と抗真菌活性を発揮します。
単位の定義
1 μmolユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのNH3を尿素から遊離させる酵素量です。これは1.0 I.U.または0.054 Sumnerユニット(pH 7.0、20°C、5分間で、1.0 mgのアンモニア態窒素を生じる酵素量)に相当します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
U1875-VAR:
U1875-25ML:
U1875-100ML:
U1875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of light-activated benzpyrene on urease activity.
G C MILLS et al.
Cancer research, 13(1), 69-72 (1953-01-01)
Nizam Uddin et al.
Fitoterapia, 84, 202-207 (2012-10-30)
Seven constituents were isolated from the stems of Lawsonia alba Lam., following an activity-guided isolation, which include two new constituents, namely lawsorosemarinol (1) and lawsofructose (2), one known compound 2-(β-d-glucopyranosyloxy)-1, 4-naphthoquinone (3) and four compounds, 4-hydroxy coumarine (4), 3-(4-hyroxyphenyl)-triacontyl-(Z)-propenoate (5)
Brian H Eisner et al.
The Urologic clinics of North America, 40(1), 21-30 (2012-11-28)
This article reviews the data on pharmacologic treatment of kidney stone disease, with a focus on prophylaxis against stone recurrence. One of the most effective and important therapies for stone prevention, an increase in urine volume, is not discussed because
Yi Wen et al.
Journal of bacteriology, 195(3), 444-452 (2012-10-30)
Urease is an essential component of gastric acid acclimation by Helicobacter pylori. The increased level of urease in gastric acidity is due, in part, to acid activation of the two-component system consisting of the membrane sensor HP0165 (ArsS) and its
Lisa G Kuhns et al.
The Biochemical journal, 450(1), 141-148 (2012-11-28)
The persistence of the gastric pathogen Helicobacter pylori is due in part to urease and Msr (methionine sulfoxide reductase). Upon exposure to relatively mild (21% partial pressure of O2) oxidative stress, a Δmsr mutant showed both decreased urease specific activity
資料
probiotics-and-human
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.