アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa
7.5
溶解性
water: soluble 0.5 g/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7637-BULK:
H7637-VAR:
H7637-25G:
H7637-100G:
H7637-BULK-PC:
この製品を見ている人はこちらもチェック