製品名
L-オルニチン 一塩酸塩, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
不純物
ammonia and citrulline, essentially free
色
white
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
L-オルニチン一塩酸塩は、ラットモデルにおいて、リポ多糖類誘導性内毒素血症での一酸化窒素の過剰生産時に L-アルギニンを運ぶ輸送系に、オルニチンが与えるブロック効果についての研究に用いられています。また、アミノ酸の脱カルボキシル化試験でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-オルニチンはアルギナーゼ分解による産物であり尿素回路においてアンモニアの代謝に重要な役割を果しています。哺乳動物では、オルニチンはポリアミンおよびプロリン生合成の前駆体となります。オルニチンから合成されるスペルミンは乳がんなどの腫瘍に多く含まれるポリアミンの1種です。L-オルニチンの摂取は睡眠の質の主観的指標を向上させることが知られています。L-オルニチンはストレスに関連するコルチゾール/DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン)比を減少させます。マウスでは、L-オルニチンは血漿中成長ホルモン、コルチコステロンおよびメラトニンのレベルに影響を及ぼすことが分かっています。
その他情報
アルギナ-ゼによるアルギニンの分解産物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O2375-100G:
O2375-5G:
O2375-1KG:
O2375-25G:
O2375-1G:
2540025:
O2375-10MG:
O2375-BULK:
O2375-5KG:
O2375-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
THE EFFECT OF L-ORNITHINE ON THE INNER EAR OF RATS IN THE LIPOPOLYSACCHARIDE INDUCED ENDOTOXEMIA MODEL
Keal Gorur
Kulak Burun bo?az Ihtisas Dergisi : KBB = Journal of Ear, Nose, and Throat (2018)
Identification of bacteria potentially producing biogenic amines isolated from Venezuelan white cheese
Alba Lorena BENAVIDES Sierra
Revista Brasileira de Farmacognosia (2016)
L-Ornithine affects peripheral clock gene expression in mice
Takafumi Fukuda
Scientific Reports (2016)
Arginase Activity in Human Breast Cancer Cell Lines: N?-Hydroxy-l-arginine Selectively Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis in MDA-MB-468 Cells
Rajan Singh
Cancer Research, 60(12) (2000)
Sherry Dadsetan et al.
Biochemical pharmacology, 85(1), 115-123 (2012-10-30)
Combined administration of ornithine and phenylacetate (OP) is proposed as a novel treatment of hyperammonemia and hepatic encephalopathy. Ornithine is believed to increase ammonia fixation into glutamine in muscle tissue and glutamine is subsequently thought to react with phenylacetate forming