アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
色
white
適合性
conforms to structure for Infrared spectrum
アプリケーション
clinical
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
アルギナ-ゼによるアルギニンの分解産物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
57197-BULK:
57197-100MG:
57197-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック