アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤2.0% water
色
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
23128-100MG:
23128-BULK:
23128-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine