certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. L0900000
traceable to USP 1372005
APIファミリー
lysine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
263 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1101-1G:
PHR1101-1G-BULK:
PHR1101-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック