製品名
L-リシン 一塩酸塩, reagent grade, ≥98% (HPLC)
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
immunohistochemistry: suitable
色
white to off-white
mp
263 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 電子顕微鏡用のプレ固定化溶液の成分
- 免疫組織化学(IHC)用のブロッキング溶液の成分
- IHC用の過ヨウ素酸-リジン-パラホルムアルデヒド(PLP)固定化剤の調製
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5626-VAR:
L5626-5KG:
L5626-BULK:
L5626-1KG:
L5626-25G:
L5626-500G:
L5626-1G-KC:
L5626-1G:
L5626-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride