certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M0960000
traceable to USP 1411504
APIファミリー
methionine & derivatives
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1241-1G:
PHR1241-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
プロトコル
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine