Merck
1009978
USP
N-アセチル-D,L-メチオニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-アセチル-DL-メチオニン, メチオナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
191.25
Beilstein:
1867673
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methionine & derivatives
メーカー/製品名
USP
mp
117-119 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
N-Acetyl-ᴅ,ʟ-Methionine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methionine
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1009978-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)