39496
L-メチオニン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(S)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, L-2-アミノ-4-(メチルチオ)酪酸
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
20-25°C
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
WGK
WGK 1
Jan Code
39496-1G:
39496-VAR:
39496-BULK:
39496-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
プロトコル
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)