certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. G0450000
traceable to USP 1295800
APIファミリー
glycine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1111-1G:
PHR1111-1G-PW:
PHR1111-VAR:
PHR1111-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine